Documenti fondamentali
FAP80673
Melamine in Milk powder
reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
Grado
reference material
Produttore/marchio commerciale
Fera Science Ltd
applicazioni
food and beverages
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-8°C
Altre note
Certified for the analytes listed below. See certificate for values and more details
Organic Pollutants
Melamine, Cyanuric acid
Matrix Group: Dairy products and eggs
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)