Documenti fondamentali
F2053
Supelco
3-Hydroxycarbofuran
analytical standard
Sinonimo/i:
Carbofuran-3-hydroxy
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H15NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
237.25
Beilstein:
1383873
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
Grado
analytical standard
Confezionamento
ampule of 50 mg
Produttore/marchio commerciale
Chem Service, Inc.
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Stringa SMILE
CNC(=O)Oc1cccc2C(O)C(C)(C)Oc12
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2)10(14)7-5-4-6-8(9(7)17-12)16-11(15)13-3/h4-6,10,14H,1-3H3,(H,13,15)
RHSUJRQZTQNSLL-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)