Documenti fondamentali
ES5488
ChromegaChiral Chiral CCJ, 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Scegli un formato
1 EA
1.750,00 €
1.750,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.750,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
1.750,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ChromegaChiral
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 135251-CCJ
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
cellulose 4-methylbenzoate phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
1000 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
chiral
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
ChromegaChiral CCJ (cellulose 4-methylbenzoate) is a new product for high resolution chiral separations based on a new halogenated carbohydrate based chiral stationary phase.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
ChromegaChiral is a trademark of ES Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)