Documenti fondamentali
ES5358
GreenSep Pyridyl Amide SFC 5 Micron HPLC Column
5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 30 mm
Scegli un formato
1 EA
7.140,00 €
7.140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
7.140,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
7.140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
GreenSep
Produttore/marchio commerciale
ES Industries 13N291-GS-PYA
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 30 mm
Matrice
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
pyridyl amide phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å pore size
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
supercritical fluid (SFC)
Descrizione generale
A metal free, ultra high purity chromatographic media that is pressure stable and specifically engineered for high performance SFC separations. The surface is treated to produce optimum SFC separation interactions and loading capacity while maintaining superior peak shape perfor- mance for many chemicals. GreenSep Silica is available for analytical and preparative column formats in particle sizes from 1.8 μm to 20 μm.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
GreenSep is a trademark of ES Industries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)