Documenti fondamentali
ERMCZ110
Fine Dust (PM2,5 like) (extractable ions)
ERM®, certified reference material
Scegli un formato
1 EA
258,00 €
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
258,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please click on the below product number:
ERMCZ110
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)