Documenti fondamentali
D7220GOSUB
Sulfur in synthetic diesel, ASTM D7220
Calibration Set B
Scegli un formato
1 KIT
680,00 €
680,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
680,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
680,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Componenti
Set B
0.0050 % (50ppm), 0.0100 % (100ppm), 0.0250 % (250ppm), 0.0500 % (500ppm), 0.0750 % (750ppm), 0.1000 % (1000ppm). 100 mL ea.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Punto d’infiammabilità (°F)
170.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
77 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)