Documenti fondamentali
CRM67193
Supelco
Isopropalin
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
4-Isopropyl-2,6-dinitro-N,N-dipropylaniline
Scegli un formato
CRM67193-100MG
240,00 €
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
CRM67193-100MG
240,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H23N3O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
309.36
Beilstein:
2762577
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
240,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCN(CCC)c1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)C(C)C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C15H23N3O4/c1-5-7-16(8-6-2)15-13(17(19)20)9-12(11(3)4)10-14(15)18(21)22/h9-11H,5-8H2,1-4H3
NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
FlameEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)