Documenti fondamentali
CRM40371
Supelco
(+)-Pulegone solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
Stato
liquid
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cannabis testing
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h8H,4-6H2,1-3H3/t8-/m1/s1
NZGWDASTMWDZIW-MRVPVSSYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)