Documenti fondamentali
CRM36758
Supelco
Clopyralid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
3,6-Dichloro-pyridine-2-carboxylic acid
Scegli un formato
50 MG
67,30 €
67,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
67,30 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H3Cl2NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.00
Beilstein:
473755
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
67,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1nc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-3-1-2-4(8)9-5(3)6(10)11/h1-2H,(H,10,11)
HUBANNPOLNYSAD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
>212.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 100 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)