CRM31644
Bromuconazole
certified reference material, TraceCERT®, mixture of diastereomers, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
1-[[4-Bromo-2-(2,4-dichlorophenyl)tetrahydro-2-furanyl]methyl]- 1H-1,2,4-triazole
Scegli un formato
91,80 €
Scegli un formato
About This Item
91,80 €
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
environmental
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(c(Cl)c1)C2(CC(Br)CO2)Cn3cncn3
InChI
1S/C13H12BrCl2N3O/c14-9-4-13(20-5-9,6-19-8-17-7-18-19)11-2-1-10(15)3-12(11)16/h1-3,7-9H,4-6H2
HJJVPARKXDDIQD-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)