Documenti fondamentali
Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
volume 27 mL, beveled finish clear glass vial, flat bottom, O.D. × H × I.D. 30 mm × 60 mm × 12.5 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
beveled finish clear glass vial
flat bottom
Caratteristiche
closure type 20 mm (crmp seal not included)
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 1 × 100 ea (27298)
pkg of 1 × 1000 ea (27299)
D.E. × alt. × D.I.
30 mm × 60 mm × 12.5 mm
Volume
27 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)