BP834
Clarithromycin impurity E
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
6,11-Di-O-methylerythromycin A
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clarithromycin
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1O[C@H](CC)[C@@](C)(O)[C@H](OC)[C@@H](C)C([C@H](C)C[C@@](C)(OC)[C@H](O[C@H]2[C@H](O)[C@@H](N(C)C)C[C@@H](C)O2)[C@@H](C)[C@H](O[C@H]3C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O3)[C@H]1C)=O
InChI
1S/C39H71NO13/c1-16-27-39(10,45)34(46-13)22(4)29(41)20(2)18-38(9,48-15)33(53-36-30(42)26(40(11)12)17-21(3)49-36)23(5)31(24(6)35(44)51-27)52-28-19-37(8,47-14)32(43)25(7)50-28/h20-28,30-34,36,42-43,45H,16-19H2,1-15H3/t20-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-,28+,30-,31+,32+,33-,34-,36+,37-,38-,39-/m1/s1
DWRKNXHSSDFLOJ-XNLUWZQGSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)