Documenti fondamentali
BP1298
Pioglitazone hydrochloride
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-[[4-[2-(5-Ethyl-2-pyridinyl)ethoxy]phenyl]methyl]-2,4-thiazolidinedione monohydrochloride
Scegli un formato
BP1298
185,00 €
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
BP1298
185,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H20N2O3S · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
392.90
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
185,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Cl.CCc1ccc(CCOc2ccc(CC3SC(=O)NC3=O)cc2)nc1
InChI
1S/C19H20N2O3S.ClH/c1-2-13-3-6-15(20-12-13)9-10-24-16-7-4-14(5-8-16)11-17-18(22)21-19(23)25-17;/h3-8,12,17H,2,9-11H2,1H3,(H,21,22,23);1H
GHUUBYQTCDQWRA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Pioglitazone hydrochloride BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Pioglitazone Tablets
  • Azioni biochim/fisiol
    Pioglitazone hydrochloride is a PPARγ agonist and thiazolidinedione (TZD) anti-diabetic.
    Pioglitazone hydrochloride is a PPARγ agonist and thiazolidinedione (TZD) anti-diabetic. Pioglitazone is a selective agonist of the nuclear receptor peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPAR-γ) and to a lesser extent PPAR-α.
    Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Pittogrammi
    Health hazardExclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 3
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)