Documenti fondamentali
BP1264
Pregabalin
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Pregabalin, (S)-3-(Aminomethyl)-5-methylhexanoic acid, CI-1008, PD-144723
Scegli un formato
BP1264
151,00 €
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
BP1264
151,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
159.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
151,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pregabalin
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(C[C@@H](CN)CC(C)C)=O
InChI
1S/C8H17NO2/c1-6(2)3-7(5-9)4-8(10)11/h6-7H,3-5,9H2,1-2H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
AYXYPKUFHZROOJ-ZETCQYMHSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Pregabalin BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Pregabalin Oral Solution
  • Pregabalin Capsules
  • Azioni biochim/fisiol
    Pregabalin is a lipophilic GABA analog/ligand at α2δ subunit of voltage-dependent Ca2+ channels. Pregabalin is an anticonvulsant, anxiolytic analgesic used to treat peripheral neuropathic pain and fibromyalgia.
    Confezionamento
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Pittogrammi
    Health hazardExclamation mark
    Avvertenze
    Warning
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Repr. 2 - STOT SE 3
    Organi bersaglio
    Central nervous system
    Codice della classe di stoccaggio
    11 - Combustible Solids
    WGK 1
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)