BP1257
Rivastigmine hydrogen tartrate
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Rivastigmine tartrate, ENA-713, Ethylmethyl-carbamic acid 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, N-Ethyl-N-methyl-carbamic acid 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester tartrate, S-Rivastigmine tartrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
rivastigmine
Stato
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N([C@@H](C)c1cc(ccc1)OC(=O)N(CC)C)(C)C.O[C@@H]([C@H](O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m00/s1
GWHQHAUAXRMMOT-RWALOXMOSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Also used in monographs such as:
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)