Documenti fondamentali
96934
Supelco
2,5-Furandicarboxylic acid
analytical standard
Scegli un formato
96934-100MG
78,00 €
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
96934-100MG
78,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
78,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
>300 °C
Formato
neat
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc(o1)C(O)=O
InChI
1S/C6H4O5/c7-5(8)3-1-2-4(11-3)6(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)
CHTHALBTIRVDBM-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)