Documenti fondamentali
96607
Supelco
2-Phenylindole
analytical standard
Sinonimo/i:
NSC 15776, Stabilizer I
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H11N
Numero CAS:
Peso molecolare:
193.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥ 98.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
P. ebollizione
250 °C/10 mmHg (lit.)
Punto di fusione
188-190 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
c1ccc(cc1)-c2cc3ccccc3[nH]2
InChI
1S/C14H11N/c1-2-6-11(7-3-1)14-10-12-8-4-5-9-13(12)15-14/h1-10,15H
KLLLJCACIRKBDT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Reactant for preparation of:
  • Oxopyrrolidine analogs via iodine-catalyzed Markovnikov addition
  • Tryptophan dioxygenase inhibitors pyridyl-ethenyl-indoles as potential anticancer immunomodulators
  • Organic light emitting diodes (OLEDs)
  • Anti inflammatory agents
  • Potential cyclooxygenase-1 (COX-1)/cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors
  • Agents for cancer and malaria therapy
  • Antifungal and antibacterial agents
  • Fluorescent probes
Reactant in:
  • Difluorohydroxylation reactions†
  • Mannich-type reactions†
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)