Documenti
96606
Supelco
1-Vinylimidazole
analytical standard
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H6N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
94.11
Beilstein:
105321
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.533 (lit.)
P. eboll.
192-194 °C (lit.)
78-79 °C/13 mmHg (lit.)
Densità
1.039 g/mL at 25 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C=Cn1ccnc1
InChI
1S/C5H6N2/c1-2-7-4-3-6-5-7/h2-5H,1H2
OSSNTDFYBPYIEC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
183.2 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
84 °C - Pensky-Martens closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)