Documenti fondamentali
95934
Supelco
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
analytical standard
Scegli un formato
95934-100MG
58,00 €
58,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
95934-100MG
58,00 €
About This Item
Formula condensata:
C10H6(CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
216.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
58,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
tecniche
HPLC: suitable
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)