Documenti fondamentali
93081
Supelco
2-Chloro-p-phenylenediamine monosulfate
analytical standard
Sinonimo/i:
2-Chloro-1,4-diaminobenzene monosulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H7ClN2 · H2SO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.66
Beilstein:
8441373
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.21
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.Nc1ccc(N)c(Cl)c1
InChI
1S/C6H7ClN2.H2O4S/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9;1-5(2,3)4/h1-3H,8-9H2;(H2,1,2,3,4)
GQFGHCRXPLROOF-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)