Documenti fondamentali
91644
Supelco
2,4-Diamino-6-phenyl-1,3,5-triazine
analytical standard
Sinonimo/i:
6-Phenyl-1,3,5-triazine-2,4-diamine, Benzoguanamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H9N5
Numero CAS:
Peso molecolare:
187.20
Beilstein:
153223
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
219-221 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Nc1nc(N)nc(n1)-c2ccccc2
InChI
1S/C9H9N5/c10-8-12-7(13-9(11)14-8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H4,10,11,12,13,14)
GZVHEAJQGPRDLQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)