89873
Glycidyl methacrylate
analytical standard, contains 100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Sinonimo/i:
2,3-Epoxypropyl methacrylate, Methacrylic acid 2,3-epoxypropyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥97.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
contiene
100 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice di rifrazione
n20/D 1.447-1.451
n20/D 1.449 (lit.)
P. eboll.
189 °C (lit.)
Densità
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=C)C(=O)OCC1CO1
InChI
1S/C7H10O3/c1-5(2)7(8)10-4-6-3-9-6/h6H,1,3-4H2,2H3
VOZRXNHHFUQHIL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
168.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
76 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)