Documenti fondamentali
89125
Supelco
Suberic acid-2,3,4,5,6,7-13C6
analytical standard
Sinonimo/i:
Octanedioic acid-2,3,4,5,6,7-13C6, Suberic acid-13C6
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
13C6C2H14O4
Peso molecolare:
180.15
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (GC)
Forma fisica
powder
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Grado di funzionalizzazione
≥99%
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC([13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2]C(O)=O)=O
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)