Documenti fondamentali
843277
TSKgel® Phenyl-5PW (20) Bulk Media
bottle of 25 mL, phase phenyl, 20 μm particle size
Sinonimo/i:
TSKgel® Phenyl-5PW HIC Bulk Media
Scegli un formato
25 ML
485,00 €
485,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 ML
485,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
485,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome Commerciale
TSKgel®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 43277
Parametri
≤20% organic solvent
20 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
20 μm
pH di lavoro
1-13
Capacità
25 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
TSKgel Phenyl-5PW resin is the middle hydrophobicity of the five HIC ligands offered by Tosoh Bioscience. Primary applications are for the separation of proteins, their isoforms, and aggregate removal. It is typically used for high performance chromatography and polishing steps. It has the same selectivity as the larger particle Toyopearl Phenyl-650 products.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
103.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
39.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)