Documenti fondamentali
843150
TOYOPEARL® LABPAK Bulk Media Sampler
phase Ether, Phenyl, Butyl-650S, pkg of 3 × 25 mL, 35 μm particle size
Scegli un formato
3 X 25 ML
648,00 €
648,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 X 25 ML
648,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
648,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
High Performance Hydrophobic Interaction Resin Sampler
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Confezionamento
pkg of 3 × 25 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 43150
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
Ether, Phenyl, Butyl-650S phase
Dimensione particelle
35 μm
pH di lavoro
1-13
Tecnica di separazione
hydrophobic interaction (HIC)
Descrizione generale
LabPak products are multi-milliliter containers of TOYOPEARL and TSKgel bulk media products. Typically they contain 3 or 4 different ligand types offered for a particular chromatography mode. They are useful for developmental engineers who wish to familiarize themselves with resin physical properties in different buffer systems. The larger resin amounts in LabPak products allow the packing of wider ID and longer columns than available in the ToyoScreen products. This helps the developmental chemist or engineer to better measure under actual packing conditions such properties as dynamic binding capacity, selectivity and column efficiency.
Componenti
HIC Media: Butyl-650S, Ether-650S, Phenyl-650S
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)