821965
TSKgel® CM-STAT (10 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 3 mm, carboxymethyl phase
Sinonimo/i:
TSKgel® CM-STAT Columns
About This Item
Prodotti consigliati
product name
TSKgel® CM-STAT HPLC Column, phase carboxymethyl, L × I.D. 3.5 cm × 3 mm, 10 μm particle size
Materiali
stainless steel hardware
Nome Commerciale
TSKgel®
Caratteristiche
counter ion Na+
Produttore/marchio commerciale
Tosoh CM-STAT, 21965
Parametri
no limitation salt concentration
≤50% organic solvent
1.0-2.0 mL/min standard flow rate
10-60 °C temperature
100 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.5 cm × 3 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
carboxymethyl phase
Dimensione particelle
10 μm
pH di lavoro
3-10
Tecnica di separazione
cation exchange
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)