Documenti fondamentali
82020-U
Hamilton® PRP-X100 (10 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Sinonimo/i:
Hamilton PRP-X100 reverse phase column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Hamilton PRP-X100 HPLC Column, 10 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK hardware
Materiali
PEEK column
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
10 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
The Hamilton PRP-X100, polymeric HPLC columns used for the separation of anions in ion chromatography.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)