Documenti fondamentali
82013-U
Hamilton® PRP-1 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Sinonimo/i:
Polymeric Reversed Phase Column
Scegli un formato
1 EA
769,00 €
769,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
769,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
769,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Hamilton PRP-1 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.1 mm, stainless steel hardware
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L21
Produttore/marchio commerciale
Hamilton
Confezionamento
1 ea of
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.1 mm
Matrice
PS-DVB particle platform
polymeric
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
pH di lavoro
1-14
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
The Hamilton PRP-1, polymeric reversed phase columns are Ideal for high pH (pH 8-13) operation or with analytes that give poor chromatogrpahy on silica-based columns.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)