Documenti fondamentali
819808
TOYOPEARL® HW-40F Bulk Media
phase hydroxylated methacrylate, bottle of 150 mL, 45 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® HW-40 Size Exclusion Media
Scegli un formato
150 ML
264,00 €
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
150 ML
264,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41106500
264,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Stato
slurry
Confezionamento
bottle of 150 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 19808
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
hydroxylated methacrylate phase
Dimensione particelle
45 μm
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Toyopearl HW-40 resin is a hydroxylated methacrylic polymer for size exclusion chromatography. It is typically used for high throughput desalting and buffer exchange. It also can remove surfactants such as Triton X100 from protein solutions. It is often used for smaller biomolecules with exclusion limits up to 10,000 Da.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)