818002
TSKgel® SuperH (3 µm) HPLC Columns
L x I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
Sinonimo/i:
TSKgel® SuperH Columns
Scegli un formato
758,00 €
Scegli un formato
About This Item
758,00 €
Nome del prodotto
TSKgel® SuperH Guard Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 3.5 cm × 4.6 mm, 3 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L21
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh SuperH-L, 18002
Parametri
0.8 mL/min flow rate
140 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
3.5 cm × 4.6 mm
Matrice
polymer particle platform
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
3 μm
Dimensione pori
200 Å
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)