817393
TSKgel® HHR (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 7.8 mm, polystyrene-divinylbenzene phase
About This Item
Nome del prodotto
TSKgel® HHR Column, phase polystyrene-divinylbenzene, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm, 13 μm particle size
Materiali
stainless steel
agenzia
suitable for USP L21
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 17393
Parametri
0.5-1.0 mL/min standard flow rate
20 bar max. pressure
80 °C temperature
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 7.8 mm
Matrice
polystyrene-divinylbenzene
Gruppo funzionale matrice
polystyrene-divinylbenzene phase
Dimensione particelle
13 μm
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Precolonna
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)