Documenti fondamentali
817231
TOYOPEARL® SuperQ-650C Bulk Media
phase ammonium ion, quaternary, bottle of 250 mL, 100 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® SuperQ-650 Anion Exchange Media
Scegli un formato
250 ML
805,00 €
805,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
805,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
805,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Stato
slurry
Caratteristiche
counter ion Cl-
Confezionamento
bottle of 250 mL
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 17231
Parametri
3 bar max. pressure
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
ammonium ion, quaternary phase
Dimensione particelle
100 μm
pH di lavoro
2-13
Capacità
130 g/L±25 adsorption capacity (BSA)
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
Toyopearl SuperQ-650 resin is a strong anion exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, interresinte purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SuperQ-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Specifiche
Clean in place with 0.1 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)