Documenti
814699
TOYOPEARL® SP-650M Bulk Media
bottle of 1 L, phase sulphonyl, 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® SP-650 Cation Exchange Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Na+
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14699
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
sulphonyl phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
Toyopearl SP-650 resin is a strong cation exchanger for biomolecule purification. It can be used for high throughput capture, intermediate purification, and polishing process steps. If more powerful resolution is needed the smaller particle TSKgel SP-5PW resin should be used. Selectivity remains the same.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)