Documenti
814693
Resina di riempimento colonne TOYOPEARL® DEAE-650
bottle of 1 L, phase DEAE (diethylaminoethyl), 65 μm particle size
Sinonimo/i:
TOYOPEARL® DEAE-650 Bulk Media
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Nome Commerciale
TOYOPEARL®
Forma fisica
slurry
Caratteristiche
counter ion Cl-
Confezionamento
bottle of 1 L
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 14693
Parametri
3 bar max. pressure
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer
Gruppo funzionale matrice
DEAE (diethylaminoethyl) phase
Dimensione particelle
65 μm
pH di lavoro
2-13
Tecnica di separazione
anion exchange
Descrizione generale
La resina Toyopearl DEAE-650 è una resina a scambio anionico debole per il frazionamento del sangue e la purificazione di biomolecole. Può essere usata per fasi di cattura, purificazione intermedia e trattamento finale a elevata produttività. In caso fosse necessaria una maggiore risoluzione, usare la resina TSKgel DEAE-5PW. La selettività non cambia.
Specifiche
Clean in place with 0.5 M NaOH or 0.1 M HCl.
Stato fisico
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
40 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti