Documenti fondamentali
808801
TSKgel® G4000SW (13 µm) HPLC Columns
L x I.D. 30 cm × 8 mm, diol phase
Sinonimo/i:
TSKgel® Size Exclusion (SW-Type) HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
2.170,00 €
2.170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.170,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
Lungh. × D.I.:
30 cm × 8 mm
Dimensione particelle:
13 μm
Gruppo funzionale matrice:
diol phase
Matrice:
spherical silica
2.170,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna HPLC TSKgel® per HPLC di esclusione dimensionale (Tipo SW), phase diol, L × I.D. 30 cm × 8 mm, 13 μm particle size, glass
Materiali
glass
agenzia
suitable for USP L20
suitable for USP L59
Nome Commerciale
TSKgel®
Produttore/marchio commerciale
Tosoh 08801
Parametri
≤0.5 M salt concentration
0-100% aqueous soluble organic solvents
0.8 mL/min flow rate
10-30 °C temperature
20 bar max. pressure
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
30 cm × 8 mm
Matrice
spherical silica
Gruppo funzionale matrice
diol phase
Dimensione particelle
13 μm
pH di lavoro
2.5-7.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Stato fisico
Shipped in 0.05% NaN3 and 0.1 M Na2SO4 in 0.1 M phosphate buffer, pH 6.7.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)