Documenti fondamentali
80229
Supelco
Phenyl benzoate
analytical standard
Sinonimo/i:
Benzoic acid phenyl ester
Scegli un formato
100 MG
60,20 €
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
60,20 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CO2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.22
Beilstein:
1566346
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.21
60,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
298-299 °C (lit.)
Punto di fusione
68-70 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=C(Oc1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)15-12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
FCJSHPDYVMKCHI-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)