Documenti
72849
Supelco
Dimethyl adipate
analytical standard
About This Item
Formula condensata:
CH3OCO(CH2)4COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.19
Beilstein:
1707443
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥95%
Temp. autoaccensione
680 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
8.1 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.428 (lit.)
P. eboll.
109-110 °C/14 mmHg (lit.)
Punto di fusione
8 °C (lit.)
Densità
1.062 g/mL at 20 °C (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCC(=O)OC
InChI
1S/C8H14O4/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2/h3-6H2,1-2H3
UDSFAEKRVUSQDD-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)