Documenti fondamentali
69334
Supelco
(2,2-Dimethyl-3-methylsulfonyloxypropyl) methanesulfonate
analytical standard
Sinonimo/i:
Neopentyl glycol dimethylsulfate, 2,2-Dimethyl-1,3-propanediol dimethylsulfate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H16O6S2
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.33
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
69-74 °C
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CC(C)(COS(C)(=O)=O)COS(C)(=O)=O
InChI
1S/C7H16O6S2/c1-7(2,5-12-14(3,8)9)6-13-15(4,10)11/h5-6H2,1-4H3
MBBDNGMNEVIICT-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)