Documenti fondamentali
67709
Supelco
N-Nitroso-N,N-bis(7-methyloctyl)amine
analytical standard
Scegli un formato
100 MG
159,00 €
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
159,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H38N2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
298.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.24
159,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=NN(CCCCCCC(C)C)CCCCCCC(C)C
InChI
1S/C18H38N2O/c1-17(2)13-9-5-7-11-15-20(19-21)16-12-8-6-10-14-18(3)4/h17-18H,5-16H2,1-4H3
XAYFTZOFOLGWAE-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)