Documenti
61112
Supelco
Chlorophyll c2
analytical standard
Sinonimo/i:
Chlorophyllide c2, Phorbine, magnesate(1-) deriv
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C35H28MgN4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
608.93
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC1=C(C=C2[N]3=C4C(/C=C/C(O)=O)=C2C)N5C(C=C6C(C)=C(C=C)C7=[N]6[Mg@@]53N8C(C(C)=C9C8=C4[C@@H](C(OC)=O)C9=O)=C7)=C1C=C
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)