Documenti fondamentali
59162
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-S (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
Scegli un formato
2 EA
257,00 €
257,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
2 EA
257,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
257,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
SUPELCOSIL LC-18-S Supelguard Cartridge, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
agenzia
suitable for USP L1
Confezionamento
pkg of 2 ea
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Gruppo funzionale matrice
C18 (octadecyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
120 Å
120 Å
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Catrina L Dupard-Julien et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 387(3), 1027-1032 (2007-01-06)
A reversed-phase, high-performance liquid chromatography (RP-HPLC) method that allows quantitation of low levels of epoxides has been described. The method involved derivatization of epoxides using 100- to 1,000-fold excess N,N-diethyldithiocarbamate (DTC) at 60 degrees C for 20 min at neutral
M Crozatier et al.
Molecular and biochemical parasitology, 31(2), 127-131 (1988-11-01)
We have digested trypanosome DNA with a combination of pancreatic DNase I, nuclease P1 and bovine alkaline phosphatase and fractionated the resulting nucleosides on a Supelcosil LC-18-S column by high pressure liquid chromatography. We find less than 0.1% unusual nucleosides