Documenti fondamentali
58768
Coupling
1/4-28 for 1/16 in. O.D., bore diam. 0.043 in.
Sinonimo/i:
SSI Unions
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
Materiali
stainless steel
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SSI
Diametro foro
0.043 in.
Raccordi
1/4-28 for 1/16 in. O.D.
Descrizione generale
Stainless steel, 1/4-28 threads
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
SSI is a trademark of Scientific Systems, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)