Documenti fondamentali
58743
Tubing Adapter
1/4-28 male UNF, for 1/8 in. tube
Scegli un formato
1 EA
33,10 €
33,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
33,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
33,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel unit
Descrizione
for chromatography applications
Confezionamento
pkg of 1 ea
Foro
1.5 mm (0.60 in.)
Raccordi
for 1/8 in. tube
1/4-28 male UNF
Descrizione generale
Tubing Adapter is an accessory that can be used with low pressure liquid chromatography (LPLC) and flash chromatography columns.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)