Documenti fondamentali
58702
PTFE Tubing
L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
Scegli un formato
1 EA
50,60 €
50,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
50,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
50,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 1 ea
Parametri
500 psi max. pressure
Lungh. × D.E. × D.I.
10 ft × 1/16 in. × 0.012 in.
Descrizione generale
Economical, flexible PTFE tubing is ideal for use at pressures up to 500 psi (35 kg/cm2). Use in automatic analyzer, postcolumn reaction, preparative scale systems, in-stream sampling devices, and when monitoring physiologically important compounds.
The maximum recommended operating temperature for PTFE is 200 °C, but short term exposure to higher temperatures seldom causes damage.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 7
1 of 7
Bohlender™ PTFE tubing I.D. × O.D. 0.5 mm × 1.0 mm, L 10 m
Z609706
Bohlender PTFE tubing
Bohlender™ PTFE tubing I.D. × O.D. 0.8 mm × 1.58 mm, L 10 m
Z609714
Bohlender PTFE tubing
PEEK Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.010 in., blue, max. pressure 6000 psi
Z226661
PEEK Tubing
PTFE (FEP) Tubing tubing L × O.D. × I.D. 50 ft × 1/8 in. (3.18 mm) × 0.085 in. (2.1 mm)
Supelco
20532
PTFE (FEP) Tubing
PEEK Tubing L × O.D. × I.D. 10 ft × 1/16 in. × 0.005 in., red, max. pressure 8000
Z227307
PEEK Tubing
vibrant-m
54994
PEEK Tubing
Tubing I.D. × O.D. (0.25 mm) (1/16 in.), ÄKTA® Systems, Cytiva 1811209518112095
GE18112095
Tubing