581618-U
Ascentis® Phenyl (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Nome del prodotto
Ascentis® Phenyl HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Ascentis®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
19% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 10 mm
Area superficiale
450 m2/g
Copertura della superficie
5.2 μmol/m2
Impurezze
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Gruppo funzionale matrice
phenyl phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
The Ascentis Phenyl provides superior separations in reversed-phase mode including 100% aqueous conditions. It may also be used in HILIC/ANP (aqueous normal phase) mode and shows low UV/MS bleed for gradient applications.
Caratteristiche e vantaggi
- 100% Aqueous Compatible
- ANP/HILIC and reversed-phase
- Low UV/MS bleed for gradient applications
- Alternate selectivity
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?