Documenti fondamentali
581392-U
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
Nome del prodotto
Supelguard Guard Cartridge Holder, Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
tecniche
HPLC: suitable
Compatibilità
for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)