Documenti fondamentali
577550-U
Supelco
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 1 mm, HPLC Column
Scegli un formato
50 MG
723,00 €
723,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 MG
723,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115709
NACRES:
SB.52
723,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 5 cm × 1 mm
Materiali
stainless steel hardware
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L11
Nome Commerciale
BIOshell
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
pkg of 1 unit
Grado di funzionalizzazione
4.7% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
5 cm × 1 mm
Area superficiale
90 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
Gruppo funzionale matrice
Phenyl-Hexyl (dimethylphenyl-hexylsilane) bonding phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
BIOshell A160 Peptide Phenyl-Hexyl is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on a 160 Å Fused-Core® particle design. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency for high molecular weight solutes (up to 20 kDa) due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The end-capped, phenyl-hexyl bonded phase of the Peptide Phenyl-Hexyl provides a stable, reversed phase packing with a pore structure and pore size that is optimized for reversed-phase HPLC separations of peptides and polypeptides, using typical acidic mobile phases favored for proteomic applications.
Risultati analitici
The target analytes include peptides and polypeptides < 20 kDa.
Note legali
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)