Documenti fondamentali
577106-U
Supelco
Ascentis® Express 160 Å C30 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
Sinonimo/i:
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
766,00 €
766,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
766,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
766,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Ascentis® Express 160 Å C30, 2.7 μm HPLC Column, column L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L62
Nome Commerciale
Ascentis®
Caratteristiche
endcapped
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
4.5% Carbon loading
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × diam. int. colonna
10 cm × 3 mm
Area superficiale
90 m2/g
Matrice
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
Gruppo funzionale matrice
C30 (triacontyldimethyl) bonding phase
Dimensione particelle
2.7 μm
Dimensione pori
160 Å pore size
Intervallo di pH d’impiego
2-9
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Ascentis® Express 160 Å C30 is a high-speed, high-performance liquid chromatography column based on the wider-pore 160 Å Fused-Core® particle design to provide adequate spacing for the long-chain C30 ligands. The particle provides a thin porous shell of high-purity silica surrounding a solid silica core. This particle design exhibits very high column efficiency due to the shallow diffusion paths in the 0.5 μm thick porous shell and the small overall particle size of 2.7 μm. The endcapped triacontylsilane stationary phase of the C30 provides a stable, reversed-phase packing that can be used for hydrophobic, long-chain, structural isomers such as vitamins and lipids.
Risultati analitici
The target analytes include hydrophobic analytes, lipids, carotenoids, and fat soluable vitamins (A, D, E, K).
Note legali
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Fused-Core is a registered trademark of Advanced Materials Technology, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)