569522-U
Discovery® Cyano (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm, HPLC Column
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Colonna per HPLC Discovery® Cyano, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L10
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
4.5% Carbon loading
Parametri
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 3 mm
Area superficiale
200 m2/g
Copertura della superficie
3.5 μmol/m2
Impurezze
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical base material
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
cyano phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
180 Å
operating pH range
2-8
applicazioni
food and beverages
Tecnica di separazione
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
reversed phase
Caratteristiche e vantaggi
- Bassa idrofobia per una rapida eluizione degli analiti idrofobi
- Forma di picco e ritenzione di analiti fortemente basici eccellenti
- Ritenzione di analiti polari
- Selettività unica
- Ritenzione significativamente minore rispetto al C18 (di solito necessita di una percentuale inferiore di fase mobile organica)
- Separazioni LC-MS stabili e a basso bleeding.
- Compatibile con fasi organiche molto acquose
Note legali
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?