Documenti fondamentali
568430-U
Supelco
Discovery® BIO Wide Pore C5 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm
Scegli un formato
1 EA
2.140,00 €
2.140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
2.140,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
2.140,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Discovery® BIO Wide Pore C5 HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Discovery®
Caratteristiche
endcapped
Produttore/marchio commerciale
Discovery®
Confezionamento
1 ea of
Grado di funzionalizzazione
3.5% Carbon loading
Parametri
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 10 mm
Area superficiale
100 m2/g
Copertura della superficie
4.5 μmol/m2
Matrice
silica particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
C5 (pentyl) phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
300 Å
pH di lavoro
2-8
Tecnica di separazione
reversed phase
Descrizione generale
Discovery BIO Wide Pore C5 was designed for the efficient and reliable separation of proteins and peptides, especially hydrophobic peptides, by RP- HPLC. Long-chain phases, like C8 or C18, are often too hydrophobic for proteins and can cause excessively long retention time or even irreversible binding to the column. For this reason short-chain phases, typically C3 or C4, are often used for RP-HPLC of proteins. However, these short-chain phases are susceptible to hydrolysis, resulting in short column lifetime, especially at low pH. The Discovery BIO Wide Pore C5 gives elution order similar to a conventional C4, yet has enhanced pH stability for longer column lifetime. Generally, higher efficiency separations are achievable on the Discovery BIO Wide Pore C5 because of the improvements we have made to the silica and bonded-phase chemistry.
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Discovery BIO Wide Pore C5 products offered.